Learn More
2,2′-biimidazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16647042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16647042 1 g 1 g
16657042 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16647042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465820010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 492-98-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-98-8
Fórmula molecular C6H6N4
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD00047014
Clave InChI AZUHIVLOSAPWDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2 '-Bisimidazole; 2,2 '-Diimidazole
Nombre IUPAC 1H,1'H-2,2'-biimidazol
SMILES N1C=CN=C1C1=NC=CN1
Especificaciones
Vector alfa BIIMIDAZOLE
Nombre del producto químico o material 2,2 '-Biimidazol
Punto de fusión >350°C
Color Gris a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo De 97,5 a 102,5 % (valoración con HClO4)
Envase frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN 3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Biimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Biimidazole