Learn More
Clorhidrato de 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 30050311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050311 25 mg 25 miligramos
30051763 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050311 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0770.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltoloxamine Related Compound A
CAS 75859-72-2
Nombres de analitos o componentes Phenyltoloxamine Related Compound A
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N-methyl-2-(α-phenyl-o-tolyloxy)-, hydrochloride (5CI), Phenyltoloxamine Related Compound A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-11-12-18-16-10-6-5-9-15(16)13-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCOc1ccccc1Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 277.79
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1233 g/mol