Learn More
2-(2-Benciloxifenoxi)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 72955-81-8 |
| Fórmula molecular | C15 H17 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO2/c16-10-11-17-14-8-4-5-9-15(14)18-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-12,16H2 |
| SMILES | NCCOc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-fenilmetoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1259 |