Learn More
2,2'-Azobis(2-metilpropionamidina) dihidrocloruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10218502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10218502 25 g Frasco de plástico 25 g
10005650 50 g Frasco de plástico 50 g
10698414 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10218502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.10€
    45.65€ / 25 g
    Ahorro 7.45€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2997-92-4 | C8H18N6·2HCl | 271.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2997-92-4
Fórmula molecular C8H18N6·2HCl
Peso molecular (g/mol) 271.19
Número MDL MFCD00142725
Clave InChI LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihidrocloruro de 2,2'-diazeno-1,2 -diil bis2-metilpropanimidamida, dihidrocloruro de 2,2'-azobis 2-metilpropionamidina, catalizador ms 1, dihidrocloruro de 2,2'-azobis 2-amidinopropano, propanimidamida,2,2'-azobis 2-metil-, dihidrocloruro, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
PubChem CID 76344
Nombre IUPAC 2-[(1-amino-1-imino-2-metilpropan-2-il)diacenil]-2-metilpropanimidamida;dihidrocloruro
SMILES CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material dihidrocloruro de 2,2′-azobis(2-metilpropionamidina)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Densidad 0.4200 g/ml
Pérdida por secado 1 % máx.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.19
Porcentaje de pureza 98 %
Forma física Gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.