Learn More
Diclorhidrato de 2,2'-azobis[2-metil-propanimidamida], TRC
Código de producto. 30342434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342434 25 g 25 g
30341701 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30342434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA93265025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Azobis[2-methyl-propanimidamide] Dihydrochloride
CAS 2997-92-4
Fórmula molecular C8H20Cl2N6
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,2'-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylpropanimidamide Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-methyl-propionamidine Dihydrochloride, 2,2-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(isobutyramidine hydrochloride), 2,2'-Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(propane-2-carboxamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobisamidinopropane dihydrochloride, 2,2'-Azobisisobutyramidinium Chloride, AAPH, AIBA, Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, Azobisisobutyramidinium Dichloride, Azostarter V 50, MS 1, MS 1 (catalyst), NC 32P, V 50, VA 50, VA 50 (catalyst), Vazo 56, Vazo 56WSP, Vazo 56WSW, Wako V 50
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(C)(N=NC(C)(C)C(=N)N)C(=N)N
Nombre IUPAC 2-[(1-amino-1-imino-2-metilpropan-2-il)diacenil]-2-metilpropanimidamida;dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 271.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1127