Learn More
Diclorhidrato de 2,2'-azobis[2-metil-propanimidamida], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Azobis[2-methyl-propanimidamide] Dihydrochloride |
| CAS | 2997-92-4 |
| Fórmula molecular | C8H20Cl2N6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2'-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylpropanimidamide Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-methyl-propionamidine Dihydrochloride, 2,2-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(isobutyramidine hydrochloride), 2,2'-Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(propane-2-carboxamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobisamidinopropane dihydrochloride, 2,2'-Azobisisobutyramidinium Chloride, AAPH, AIBA, Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, Azobisisobutyramidinium Dichloride, Azostarter V 50, MS 1, MS 1 (catalyst), NC 32P, V 50, VA 50, VA 50 (catalyst), Vazo 56, Vazo 56WSP, Vazo 56WSW, Wako V 50 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C)(N=NC(C)(C)C(=N)N)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | 2-[(1-amino-1-imino-2-metilpropan-2-il)diacenil]-2-metilpropanimidamida;dihidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 271.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1127 |