Learn More
2,2', azino-bis-(3-ácido sulfónico etilbenzotiazolina), sal de diamonio, para análisis de TLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496791 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496791 5 g 5 g
11486791 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496791 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219502305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    253.05€ / 5 g
    Ahorro 12.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS 30931-67-0
Fórmula molecular C18H24N6O6S4
Peso molecular (g/mol) 548.67
Número MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Clave InChI OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Sinónimo ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
Nombre IUPAC diazano;3-etil-2-[(E)-(3-etil-6-sulfonato-1,3-benzotiazol-2-iliden)hidracinilideno]-1,3-benzotiazol-6-sulfonato
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt
Nombre de nota Para TLC análisis
Color Verde
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.7
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal