Learn More
Solución de ácido 3-etil-benzotiazolinona-6-sulfónico de 2,2'-Azino-bis, 100 ml, MP Biomedicals
Código de producto. 11415812 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11415812 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11415812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821809
Sustrato líquido estabilizado A seguro, cómodo y de buen rendimiento general para ELISA. Se puede utilizar para reacciones cinéticas y de punto final; se suministra listo para utilizarse a 1,46 mmol/litro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 100mL
Sinónimo ABTS
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)