Learn More
Solución de ácido 3-etil-benzotiazolinona-6-sulfónico de 2,2'-Azino-bis, 1 l, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 1 liter |
| CAS | 30931-67-0 |
| Fórmula molecular | C18H24N6O6S4 |
| Número MDL | MFCD00010404,MFCD00010404 |
| Cantidad | 1 L |
| Sinónimo | ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate |
| Clave InChI | OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | diazano;3-etil-2-[(E)-(3-etil-6-sulfonato-1,3-benzotiazol-2-iliden)hidracinilideno]-1,3-benzotiazol-6-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 548.67 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)