Learn More
2-(2-azidoetil)-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 111752-08-0 |
| Fórmula molecular | C5H9N3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Azidopropionaldehyde Cyclic Ethylene Acetal, Azidoethyldioxolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-8-7-2-1-5-9-3-4-10-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCC1OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-azidoetil)-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 143.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0695 |