Learn More
2-[(2-azidoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-3-etoxicarbonil-5-metoxicarbonil)-6-metil-1,4-dihidropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbony |
| CAS | 88150-46-3 |
| Fórmula molecular | C20 H23 Cl N4 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, 2-[(2-Azidoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23ClN4O5/c1-4-30-20(27)18-15(11-29-10-9-23-25-22)24-12(2)16(19(26)28-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,24H,4,9-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCN=[N+]=[N-])NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 2-(2-azidoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 434.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.1357 |