Learn More
Ácido 2,2'-azanediildipropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Azanediyldipropionic Acid |
| CAS | 219755-19-8 |
| Fórmula molecular | C6H11NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)7-4(2)6(10)11/h3-4,7H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C(C)NC(C)C(O)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-carboxietilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |