Learn More
2,2'-Anhydrouridine, MedChemExpress
Código de producto. 16469356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012313
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Anhydrouridine
Forma física Powder
CAS 3736-77-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10N2O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 2,2'-Cyclouridine O2,2'-Cyclouridine
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (110.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@]1([H])N(C2=N3)C=CC3=O
Peso molecular (g/mol) 226.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 97.0%