Learn More
2-(2-aminotiazol-4-il)-2-hidroxiiminoacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| CAS | 64485-82-1 |
| Fórmula molecular | C7H9N3O3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (alphaZ)-2-Amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-(Z)-2-(hydroxyimino)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5- |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=N/O)\c1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxiiminoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0365 |