Learn More
Clorhidrato de ácido 2-(2-aminotiazol-4-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride |
| CAS | 66659-20-9 |
| Fórmula molecular | C5H6N2O2S • HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-, hydrochloride (1:1), 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-, monohydrochloride (9CI), 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Aminothiazole-4-acetic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2S.ClH/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9;/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H |
| SMILES | C(C1=CSC(=N)N1)C(=O)O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 194.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9917 |