Learn More
2-(2-Aminofenil)bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-(2-aminofenil)bencimidazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole |
| Punto de fusión | 212°C to 216°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 173018 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.