Learn More
2-(2-Aminofenil)bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426740 5 g 5 g
11436740 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07034.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5805-39-0 | C13H11N3 | 209.25 g/mol
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(2-aminofenil)bencimidazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5805-39-0
Fórmula molecular C13H11N3
Peso molecular (g/mol) 209.25
Número MDL MFCD00051496
Clave InChI YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzimidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzoimidazol-2-yl-phenylamine, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl aniline, benzenamine, 2-1h-benzimidazol-2-yl, 2-o-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl benzenamine, 2-benzimidazol-2-ylphenylamine
PubChem CID 79869
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Punto de fusión 212°C to 216°C
Cantidad 5 g
Beilstein 173018
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-il)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.