Learn More
2-[(2-aminofenil)amino]-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo (impureza de olanzapina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 873895-41-1 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-[(2-aminophenyl)amino]-5-methyl-, 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile, 2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-(2-Aminoanilino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3S/c1-8-6-9(7-13)12(16-8)15-11-5-3-2-4-10(11)14/h2-6,15H,14H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2N)s1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminoanilino)-5-metiltiofeno-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0674 |