Learn More
2-(2-aminofenil)-1H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30321666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321666 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30321666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61879010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
CAS 5805-39-0
Fórmula molecular C13H11N3
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-[Benzimidazol-2-yl]benzenamine, G 620, G 620 (amine)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
SMILES Nc1ccccc1c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-(1H-benzimidazol-2-il)anilina
Peso molecular (g/mol) 209.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0953