Learn More
2-(2-Aminoetilamino)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.095 |