Learn More
2-[(2-Aminoetil)tio]etan-1-ol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10501893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10501893 1 g 1 g
10702967 5 g 5 GR
10744393 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01634DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 24304-84-5
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.198
Clave InChI ZRZOERYTFAWUQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethyl thio ethanol, 2-2-aminoethyl sulfanyl ethanol, 2-2-aminoethyl thio ethan-1-ol, ethanol,2-2-aminoethyl thio, 2-2-aminoethylthio ethanol, 2-2-aminoethylthio ethan-1-ol, 5-amino-3-thiapentane-1-ol, 2-amino-2-hydroxydiethylsulfite, 2-2-aminoethylsulfanyl ethanol
PubChem CID 90457
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetilsulfanil)etanol
SMILES C(CSCCO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
% mín. CAS 90.0
Densidad 1.1200g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Fórmula lineal NH2CH2CH2SCH2CH2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 90%