Learn More
2-(2-Aminoetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397515 1 g 1 g
11307525 5 g 5 g
11317525 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(2-Aminoethyl)pyridine is used as active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-Aminoetil)piridina se utiliza como principio activo farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y en los disolventes polares más comunes. Insoluble en disolventes no polares y aceites.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a 4 °C en un lugar oscuro. Incompatible con el aire, agentes oxidantes o dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2706-56-1
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00006367
Clave InChI XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminoethyl)pyridine
Densidad 1.02
Punto de ebullición 208°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.536
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 111208
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and most common polar solvent. Insoluble in non-polar solvents,and oils.
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iletanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%