Learn More
2-(2-aminoetil)piridina, 95%
Código de producto. 10508523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10508523 1 g Frasco de vidrio 1 g
10211473 10 g Frasco de vidrio 10 g
10517373 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10508523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2706-56-1
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00006367
Clave InChI XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iletanamina
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminoethyl)pyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0210g/mL
Punto de ebullición 105°C to 106°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.5340 to 1.538
Cantidad 1 g
Beilstein 22, 434
Gravedad específica 1.021
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common polar solvents,insoluble in non-polar solvents and oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación