Learn More
2-(2-aminoetil)-3',6'-bis(dietilamino)espiro[isoindolina-1,9'-xanten]-3-ona (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindoline-1,9'-xanthen]-3-one |
| CAS | 950846-89-6 |
| Fórmula molecular | C30H36N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [9H]xanthen]-3(2H)-one, Rhodamine B ethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H36N4O2/c1-5-32(6-2)21-13-15-25-27(19-21)36-28-20-22(33(7-3)8-4)14-16-26(28)30(25)24-12-10-9-11-23(24)29(35)34(30)18-17-31/h9-16,19-20H,5-8,17-18,31H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24N(CCN)C(=O)c5ccccc45)N(CC)CC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminoetil)-3',6'-bis(dietilamino)espiro[isoindol-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 484.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.2838 |