Learn More
Clorhidrato de 2-(2-aminoetil)-3-(4-clorofenil)-3-hidroxiftalimidina (metabolito de mazindol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine H |
| CAS | 13473-53-5 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Isoindol-1-one, 2-(2-aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), 1H-Isoindol-1-one, 2-(2-aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, monohydrochloride (9CI), Phthalimidine, 2-(2-aminoethyl)-3-(p-chlorophenyl)-3-hydroxy-, monohydrochloride (8CI), 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one hydrochloride, 2-(2-Aminoethyl)-3-(p-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine hydrochloride, 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(21)14-4-2-1-3-13(14)15(20)19(16)10-9-18;/h1-8,21H,9-10,18H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCN1C(=O)c2ccccc2C1(O)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminoetil)-3-(4-clorofenil)-3-hidroxiisoindol-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 339.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0589 |