Learn More
2-(2-aminoetil)-1-metilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine |
| CAS | 51387-90-7 |
| Fórmula molecular | C7H16N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, NSC 118052 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC1CCN |
| Nombre IUPAC | 2-(1-metilpirrolidin-2-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1313 |