Learn More
2-(2-Aminoetil)-1-metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306834 5 g Frasco de vidrio 5 g
10061694 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51387-90-7
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00003175
Clave InChI PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-2-aminoethyl-1-methylpyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethanamine, 2-pyrrolidineethanamine, 1-methyl, 2-2'-aminoethyl-1-n-methylpyrrolidine, n-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-methyl-2-pyrrolidinyl ethylamine, 1-methyl-2-pyrrolidineethanamine, 1-methylpyrrolidine-2-ethylamine
PubChem CID 98388
SMILES CN1CCCC1CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige a marrón
Densidad 0.8800g/mL
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4684
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.88
Nombre IUPAC 2-(1-metilpirrolidin-2-il)etanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.