Learn More
Ácido [2-(2-aminoetoxi)etoxi]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| CAS | 134978-97-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6H13NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic AcidNSC 626945, [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| SMILES | NCCOCCOCC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 163.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0845 |
| Porcentaje de pureza | >95 |