Learn More
2-(2-Aminoetoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965271 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10264700 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10519630 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11965271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103630025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-06-6
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Clave InChI GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetoxi)etanol
SMILES C(COCCO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Punto de fusión -12.5°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 218.0°C to 224.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4585 to 1.4605
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04,III,642
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and aromatic hydrocarbons, practically immiscible with aliphatic hydrocarbons, and ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.