Learn More
2-(2-Aminoetoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-(2-Aminoethoxy)ethanol is used mainly in stripper solutions for applications in electronics, in gas treating to remove carbon dioxide and hydrogen sulfide, and in coolants/lubricants for metal working applications. Other applications of aminoethoxyethanol (ADG) include, inter alia, crop protection products, surfactants and colorants. It is also used as a selective solvent for recovery of aromatics from refinery streams and in preparation of foam stabilizers, wetting and emulsifying agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-(2-aminoetoxi)etanol se utiliza principalmente en soluciones de desbarbado para aplicaciones en electrónica, en el tratamiento de gases para eliminar dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, y en refrigerantes/lubricantes para aplicaciones de trabajo con metales. Otras aplicaciones del aminoetoxietanol (ADG) incluyen, entre otras cosas, productos de protección de cultivos, surfactantes y colorantes. También se utiliza como disolvente selectivo para la recuperación de aromáticos de flujos de refinería y en la preparación de estabilizadores de espuma, y agentes humectantes y emulsionantes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua, alcoholes e hidrocarburos aromáticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol |
| Punto de fusión | -11°C |
| Densidad | 1.057 |
| Punto de ebullición | 125°C to 131°C (23 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 127°C (260°F) |
| Índice de refracción | 1.457 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3055 |
| Beilstein | 906728 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |