Learn More
2-(2-Aminoetoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379545 100 g 100 g
11389545 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18897.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
2-(2-Aminoethoxy)ethanol is used mainly in stripper solutions for applications in electronics, in gas treating to remove carbon dioxide and hydrogen sulfide, and in coolants/lubricants for metal working applications. Other applications of aminoethoxyethanol (ADG) include, inter alia, crop protection products, surfactants and colorants. It is also used as a selective solvent for recovery of aromatics from refinery streams and in preparation of foam stabilizers, wetting and emulsifying agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(2-aminoetoxi)etanol se utiliza principalmente en soluciones de desbarbado para aplicaciones en electrónica, en el tratamiento de gases para eliminar dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, y en refrigerantes/lubricantes para aplicaciones de trabajo con metales. Otras aplicaciones del aminoetoxietanol (ADG) incluyen, entre otras cosas, productos de protección de cultivos, surfactantes y colorantes. También se utiliza como disolvente selectivo para la recuperación de aromáticos de flujos de refinería y en la preparación de estabilizadores de espuma, y agentes humectantes y emulsionantes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua, alcoholes e hidrocarburos aromáticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-06-6
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.137
Número MDL MFCD00008181
Clave InChI GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetoxi)etanol
SMILES C(COCCO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Punto de fusión -11°C
Densidad 1.057
Punto de ebullición 125°C to 131°C (23 mmHg)
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Índice de refracción 1.457
Cantidad 100 g
Número UN UN3055
Beilstein 906728
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water,alcohols and aromatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Aminoethoxy)ethanol