Learn More
2-(2-aminoetoxi)anisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 1836-62-0 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethanamine, 2-(2-methoxyphenoxy)-, Ethylamine, 2-(o-methoxyphenoxy)- (7CI,8CI), 2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, 2-(2-Aminoethoxy)anisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 167.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |