Learn More
2-(2-aminoetoxi)anisol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminoethoxy)anisole-d3 |
| CAS | 1189881-28-4 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H10 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(Trideuteriomethoxy)phenoxy]ethanamine, 2-(2-Methoxy-d3-phenoxy)ethanamine, 2-(2-Methoxy-d3-phenoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine-d3, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine-D3 (O-methyl-D3), 2-[2-(Methoxy-d3)phenoxy]ethylamine, 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine-d3, Guaiacoxyethylamine-d3, 2-(2-Aminoethoxy)anisole-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCN |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 170.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1135 |