Learn More
2-(2-aminobenzoil)piridina, TRC
Código de producto. 30320411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30320411 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30320411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5938051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminobenzoyl)pyridine
CAS 42471-56-7
Fórmula molecular C12 H10 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo (2-Aminophenyl)-2-pyridinylmethanone, (2-Aminophenyl)pyridin-2-ylmethanone, 2-Aminophenyl 2-pyridyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)11-7-3-4-8-14-11/h1-8H,13H2
SMILES Nc1ccccc1C(=O)c2ccccn2
Nombre IUPAC (2-aminofenil)-piridin-2-ilmetanona
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0793