Learn More
2-(2-aminobenzoil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminobenzoyl)pyridine |
| CAS | 42471-56-7 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2-Aminophenyl)-2-pyridinylmethanone, (2-Aminophenyl)pyridin-2-ylmethanone, 2-Aminophenyl 2-pyridyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)11-7-3-4-8-14-11/h1-8H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (2-aminofenil)-piridin-2-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0793 |