Learn More
Ácido 2-[(2-aminoacetil)amino]acético (diglicina; N-glicilglicina), Mikromol™
Código de producto. 30050791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050791 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050791 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1509.020100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[(2-aminoacetil)amino]acético (diglicina; N-glicilglicina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Nombres de analitos o componentes N-Glycylglycine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H8 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine, Glycine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES NCC(=O)NCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 132.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132,0535 g/mol