Learn More
(2S)-2-(Benciloxicarbonilamino)-3-metilbutanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-[(2S)-2-(benciloxicarbonilamino)-3-metil-butanoil]oxi-propil], Mikromol™
Descripción
[2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-[(2S)-2-(benciloxicarbonilamino)-3-metil-butanoil]oxi-propil] (2S)-2-(benciloxicarbonilamino)-3-metilbutanoato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-[(2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoyl]oxy-propyl] (2S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylbutanoate |
| CAS | 130914-77-1 |
| Nombres de analitos o componentes | [2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-[(2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoyl]oxy-propyl] (2S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylbutanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C35 H43 N7 O10 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5,9-Dioxa-2,12-diazatridecanedioic acid, 7-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3,11-bis(1-methylethyl)-4,10-dioxo-, 1,13-bis(phenylmethyl) ester, [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-[(2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoyl]oxy-propyl] (2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H43N7O10/c1-21(2)26(38-34(46)50-15-23-11-7-5-8-12-23)31(44)48-17-25(52-20-42-19-37-28-29(42)40-33(36)41-30(28)43)18-49-32(45)27(22(3)4)39-35(47)51-16-24-13-9-6-10-14-24/h5-14,19,21-22,25-27H,15-18,20H2,1-4H3,(H,38,46)(H,39,47)(H3,36,40,41,43)/t26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(C)C)OCn3cnc4C(=O)N=C(N)Nc34 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-[(2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoil]oxipropil] |
| Mostrar más |