Learn More
N-[(benciloxi)carbonil]-L-valinato de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]etilo, Mikromol™
Descripción
N-[(benciloxi)carbonil]-L-valinato de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate |
| CAS | 124832-31-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Valaciclovir Hydrochloride Imp. E (EP), Valaciclovir Imp. E (EP), Valacyclovir USP Related Compound E, Valacyclovir USP RC E, L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, GW 327605X, USP Valacyclovir Related Compound E, Ph Eur Valaciclovir Impurity E, Valacyclovir Related Compound E, Valaciclovir Hydrochloride Impurity E, Valaciclovir Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo |
| Mostrar más |