Learn More
Benzoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]etilo, Mikromol
Código de producto. 30461263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461263 4 x 25 mg 100 miligramos
30050165 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461263 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.0400254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
CAS 59277-91-7
Nombres de analitos o componentes 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N5O4/c16-15-18-12-11(13(21)19-15)17-8-20(12)9-23-6-7-24-14(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8H,6-7,9H2,(H3,16,18,19,21)
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)c3ccccc3)C(=O)N1
Nombre IUPAC Benzoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 329.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1124 g/mol