Learn More
Acetato de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]etilo, Mikromol™
Código de producto. 17963136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963136 100 mg 100 miligramos
17932316 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963136 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
CAS 102728-64-3
Nombres de analitos o componentes 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Aciclovir Imp. A (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. I (EP), Valaciclovir Imp. I (EP), Acyclovir USP Related Compound A, Acyclovir USP RC A, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), 598U75, USP Acyclovir Related Compound A, GW 338914X, Ph Eur Valaciclovir Impurity I, Ph Eur Aciclovir impurity A, Acetylacyclovir, 598U75, Acyclovir Related Compound A, Aciclovir Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity I, Valaciclovir Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
SMILES CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nombre IUPAC Acetato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 267.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267,0968 g/mol