Learn More
2-(2-Amino-5-bromobenzoil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone |
| CAS | 1563-56-0 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Br N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone, Bromazepam Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-bromofenil)-piridin-2-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 277.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.9898 |