Learn More
[2-[(2-Amino-4-clorofenil)amino]fenilo](4-metil-1-piperazinil)metanona, TRC
Código de producto. 30003396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003396 100 mg 100 miligramos
17994905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65514-71-8
Fórmula molecular C18 H21 Cl N4 O
Peso molecular (g/mol) 344.84
Sinónimo 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, [2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone
Nombre IUPAC [2-(2-amino-4-cloroanilino)fenilo]-(4-metilpiperazina-1-il)metanona
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2Nc3ccc(Cl)cc3N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1404