Learn More
[2-[2-Amino-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propoxi]-1-hidroxipropil]fosfónico, >90%, TRC
Código de producto. 30007774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007774 5 mg 5 miligramos
30006762 10 mg 10 miligramos
30007410 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6115655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262243-11-7
Fórmula molecular C7 H18 N O7 P
Peso molecular (g/mol) 259.19
Sinónimo Fosfomycin EP-Impurity B
Nombre IUPAC [2-[2-amino-3-hidroxi-2-(hidroximetil)proxi]-1-hidroxipropil]ácido fosfónico
SMILES CC(OCC(N)(CO)CO)C(O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl)phosphonic Acid
Nombres de analitos o componentes (2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl)phosphonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Dry Pack
Fórmula InChI InChI=1S/C7H18NO7P/c1-5(6(11)16(12,13)14)15-4-7(8,2-9)3-10/h5-6,9-11H,2-4,8H2,1H3,(H2,12,13,14)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0821
Porcentaje de pureza >95%