Learn More
Éster metílico del ácido 2-[(2-amino-3-clorofenil)tio]-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Amino-3-chlorophenyl)thio]-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1798293-02-3 |
| Fórmula molecular | C14H12ClNO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-((2-Amino-3-chlorophenyl)thio)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12ClNO2S/c1-18-14(17)9-5-2-3-7-11(9)19-12-8-4-6-10(15)13(12)16/h2-8H,16H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Sc2cccc(Cl)c2N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-3-clorofenil)sulfanilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 293.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.0277 |