Learn More
2-(2-Amino-2-propil)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437597 250 mg 250 miligramos
15427597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35906.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229326-17-4
Fórmula molecular C9H14N2
Peso molecular (g/mol) 150.23
Número MDL MFCD08276909
Clave InChI MWUKUEYFFYQSQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminopropan-2-yl aniline, 2-2-amino-2-propyl aniline, ambkkkkk207, 2-2-amino-2-propanyl aniline, 2-2-aminophenyl-2-propylamine, 2-amino-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-amino-alpha,alpha-dimethyl-9ci
PubChem CID 21719463
Nombre IUPAC 2-(2-aminopropan-2-il)anilina
SMILES CC(C)(N)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Amino-2-propyl)aniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 95%