Learn More
Ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico (ácido acetilsalicílico), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico (ácido acetilsalicílico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylsalicylic acid |
| CAS | 530-75-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylsalicylsalicylic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H12 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenoico |
| Mostrar más |