Learn More
Ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico (ácido acetilsalicílico), Mikromol™
Código de producto. 17921146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921146 100 mg 100 miligramos
17963616 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico (ácido acetilsalicílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Acetylsalicylsalicylic acid
CAS 530-75-6
Nombres de analitos o componentes Acetylsalicylsalicylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H12 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenoico
Peso molecular (g/mol) 300.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0634 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.