Learn More
Ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico (ácido acetilsalicílico), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico (ácido acetilsalicílico)
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylsalicylic acid |
| CAS | 530-75-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylsalicylsalicylic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H12 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenoico |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?