Learn More
Éster 2-carboxifenílico del ácido 2-[[2-(acetiloxi)benzoil]oxi]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85531-16-4 |
| Fórmula molecular | C23 H16 O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H16O8/c1-14(24)29-19-12-6-3-9-16(19)22(27)31-20-13-7-4-10-17(20)23(28)30-18-11-5-2-8-15(18)21(25)26/h2-13H,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2-acetiloxibenzoil)oxibenzoil]oxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 420.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.0845 |