Learn More
2-(2-Acetilhidrazino)-7-cloro-5-fenil-3H-1,4-benzodiacepina, TRC
Código de producto. 30004678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004678 100 mg 100 miligramos
17971885 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA178600100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28910-89-6
Fórmula molecular C17 H15 Cl N4 O
Peso molecular (g/mol) 326.78
Sinónimo 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Nombre IUPAC N'-(7-cloro-5-fenil-3H-1,4-benzodiacepina-2-il)acetohidrazida
SMILES CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0934
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.