Learn More
2-(2-acetilhidrazino)-7-cloro-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina, Mikromol™
Product Code. 17994346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17994346 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17994346 Supplier Mikromol Supplier No. MM0136.070025
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(2-acetilhidrazino)-7-cloro-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
CAS 28910-89-6
Nombres de analitos o componentes 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H15 Cl N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Alprazolam Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
SMILES CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Nombre IUPAC N'-(7-cloro-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2-il)acetohidrazida
Peso molecular (g/mol) 326.78
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326,0934 g/mol